Drukuj
Aprotynina (inhibitor trypsyny, podstawowa trzustki), wysoka czystość
Dostawca: VWR
VWR®
E429-50MGEA 2860 PLN
E429-50MG
Aprotynina (inhibitor trypsyny, podstawowa trzustki), wysoka czystość
Białka
A competitive and reversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, trypsin, kallikrein and plasmin. Not an inhibitor of Factor Xa and thrombin.
Activity (KIU/mg)      4500