(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
L17292.06
L17292.14
L17292.06EA
400
PLN
L17292.06
L17292.14
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 358-67-8
Molecular Formula: C6H13F3O2Si
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.3576
Boiling Point: 85°/150mm
Beilstein Reference: 1753237
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053175
Formuła:
C₆H₁₃F₃O₂Si MW: 202.25 g/mol Temp. Wrzenia: 85 °C (150 mmHg) Gęstość: 1.100 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053175 Numer CAS: 358-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-619-4 ADR: 3 III |