Alizarin red S (sodium salt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42040.06
42040.14
42040.06EA
320
PLN
42040.06
42040.14
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to red
Beilstein Reference: 4117090
Merck Reference: 14,8573
MDL No.: MFCD00013049
Formuła:
C₁₄H₇NaO₇S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013049 Numer CAS: 130-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-981-8 Klasyfikacja Merck : 14,8573 |