Drukuj
Alizarin red S (sodium salt), pure_certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: C.I. 58005
400480250 400481000
ACRO400480250EA 697 PLN
ACRO400480250 ACRO400481000
Alizarin red S (sodium salt), pure_certified
Alizarin red S (sodium salt)
Formuła: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013049
Numer CAS: 130-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-981-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 599 nm
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes