Drukuj
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl, TMB 2HCl, TMB dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T3405-100TAB T3405-50TAB T3405-5TAB
SIALT3405-100TABEA 1490 PLN
SIALT3405-100TAB SIALT3405-50TAB SIALT3405-5TAB
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Formuła: C₁₆H₂₀N₂·2HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012961
Numer CAS: 64285-73-0
Numer WE (dawny EINECS): 264-769-6