Drukuj
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl
229990010 229990050
ACRO229990010EA 376 PLN
ACRO229990010 ACRO229990050
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Formuła: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150104
Numer CAS: 207738-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 264-769-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤12.0 % (K.F.)