2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloro-n,n-diethylacetamide, N,N,-Diethylchloroacetamide
A13691.06
A13691.14
A13691.22
A13691.06EA
240
PLN
A13691.06
A13691.14
A13691.22
2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥97%
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 2315-36-8
Molecular Formula: C6H12ClNO
Formula Weight: 149.62
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 123-124°/15mm
Beilstein Reference: 605866
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000928
Formuła:
C₆H₁₂ClNO Temp. Wrzenia: 123…124 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,087 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000928 Numer CAS: 2315-36-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-019-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |