Methyltriphenylsilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10995.03
L10995.06
L10995.14
L10995.03EA
212
PLN
L10995.03
L10995.06
L10995.14
Methyltriphenylsilane ≥97%
Methyltriphenylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 791-29-7
Molecular Formula: C19H18Si
Formula Weight: 274.44
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 2940360
Formuła:
C₁₉H₁₈Si Temp. topnienia: 66…68 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041325 Numer CAS: 791-29-7 |