Drukuj
Lithium ethoxide 1 mol/l in ethanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
380171000 380178000
380171000.EA 486 PLN
380171000. 380178000.
Lithium ethoxide 1 mol/l in ethanol, AcroSeal®
Lithium ethoxide
Formuła: C₂H₅LiO
Gęstość: 0.82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050493
Numer CAS: 2388-07-0
Jednostka: 3274
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to orange Solution
Strength 0.90 to 1.10 M