Cyclopentylacetyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14562.06
L14562.14
L14562.06EA
655
PLN
L14562.06
L14562.14
Cyclopentylacetyl chloride ≥97%
Cyclopentylacetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1122-99-2
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4625
Odour: Pungent
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1906113
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236031
Formuła:
C₇H₁₁ClO Temp. Wrzenia: 186 °C Gęstość: 1,087 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236031 Numer CAS: 1122-99-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |