N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
B21887.22
B21887.36
B21887.22EA
250
PLN
B21887.22
B21887.36
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) ≥99%
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Purity: 99%
CAS No.: 543-24-8
Molecular Formula: CH3CONHCH2CO2H
Formula Weight: 117.10
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 774114
Merck Reference: 14,80
MDL No.: MFCD00004275
Formuła:
C₄H₇NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004275 Numer CAS: 543-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-839-6 Klasyfikacja Merck : 14,80 |