Drukuj
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
102571000 102575000
ACRO102571000EA 139 PLN
ACRO102571000 ACRO102575000
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) 99%
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Formuła: C₄H₇NO₃
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004275
Numer CAS: 543-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-839-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)
Impurity ≤0.25 % Glycine
Sulfate (SO4) ≤0.2 %