3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23834.06
B23834.14
B23834.22
B23834.06EA
411
PLN
B23834.06
B23834.14
B23834.22
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 37942-07-7
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Physical Form: Cryst solid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1877810
MDL No.: MFCD00191998
Formuła:
C₁₅H₂₂O₂ Temp. topnienia: 59…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191998 Numer CAS: 37942-07-7 |