Chloromethanesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41486.04
41486.09
41486.18
41486.04EA
503
PLN
41486.04
41486.09
41486.18
Chloromethanesulphonyl chloride ≥98%
Chloromethanesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 3518-65-8
Molecular Formula: CH2Cl2O2S
Formula Weight: 149.0
Physical Form: Liquid
Density: 1.67
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Acidic
Boiling Point: 78-81°/20mm
Beilstein Reference: 1811761
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014727
Formuła:
CH₂Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 78…81 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014727 Numer CAS: 3518-65-8 Numer WE (dawny EINECS): 222-526-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |