Drukuj
Biebrich scarlet, proszek C.I. 26905
Dostawca: MP Biomedicals
0215485525 0215485580
ICNA0215485525EA 286 PLN
ICNA0215485525 ICNA0215485580
Biebrich scarlet, proszek C.I. 26905
Biebrich scarlet
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Dye content: ~ 60% (Lit.)
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Formuła: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003891
Numer CAS: 4196-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-084-5