m-Cresol purple sodium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18025.06
A18025.14
A18025.06EA
438
PLN
A18025.06
A18025.14
m-Cresol purple sodium salt
m-Cresol purple sodium salt
CAS No.: 62625-31-4
Molecular Formula: C21H17NaO5S
Formula Weight: 404.42
MDL No.: MFCD00010177
Formuła:
C₂₁H₁₇NaO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010177 Numer CAS: 62625-31-4 Numer WE (dawny EINECS): 263-656-9 |