m-Cresol purple sodium salt, rozpuszczalny w wodzie, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
199250050
199250100
ACRO199250050EA
294
PLN
ACRO199250050
ACRO199250100
m-Cresol purple sodium salt, rozpuszczalny w wodzie, czysty
m-Cresol purple sodium salt
Formuła:
C₂₁H₁₇NaO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010177 Numer CAS: 62625-31-4 Numer WE (dawny EINECS): 263-656-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange-brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.05 % in water) Clear |
Visual transition interval | from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple) |