Cresol red
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17243.14
A17243.22
A17243.14EA
398
PLN
A17243.14
A17243.22
Cresol red
Cresol red
CAS No.: 1733-12-6
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Melting Point:
Formuła:
C₂₁H₁₈O₅S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005878 Numer CAS: 1733-12-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-064-2 Klasyfikacja Merck : 14,2578 |