m-Cresol purple
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24338.06
B24338.14
B24338.06EA
365
PLN
B24338.06
B24338.14
m-Cresol purple
m-Cresol purple
CAS No.: 2303-01-7
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Beilstein Reference: 350314
Merck Reference: 14,2577
MDL No.: MFCD00005871
Formuła:
C₂₁H₁₈O₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005871 Numer CAS: 2303-01-7 Numer WE (dawny EINECS): 218-960-6 Klasyfikacja Merck : 14,2577 |