Drukuj
Oil red O
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: CI 26125
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
A12989.14EA 231 PLN
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
Oil red O
Oil red O
CAS No.: 1320-06-5 Molecular Formula: C26H24N4O Formula Weight: 408.51 Melting Point: ca 166° dec. Beilstein Reference: 3491382 MDL No.: MFCD00003898
Formuła: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408.51 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 166 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003898
Numer CAS: 1320-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-295-3