Drukuj
Oil red O biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: CI 26125
189400250 189401000
ACRO189400250EA 242 PLN
ACRO189400250 ACRO189401000
Oil red O biological stain
Oil red O
Formuła: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408.51 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003898
Numer CAS: 1320-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-295-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %