cytrynian amonu i żelaza(III), Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0846-500GEA
1380
PLN
0846-500G
0846-100G
cytrynian amonu i żelaza(III), Reagent Grade
cytrynian amonu i żelaza(III)
Formuła:
C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013099 Numer CAS: 1185-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-686-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic | ≤0.0004% |
Iron (III) | 20.5 – 22.5% |
Lead | ≤0.003% |
Solubility (5.0%, Water) | Pass |
Zinc | ≤0.1% |