Drukuj
α-D-Glucose, bezwodny 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
170080010 170080025 170080250
ACRO170080010EA 197 PLN
ACRO170080010 ACRO170080025 ACRO170080250
α-D-Glucose, bezwodny 99+%
α-D-Glucose
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063774
Numer CAS: 492-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-757-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Appearance of solution (10g in 15ml water) Passes test
Related substances ≤0.15 % (Fructose)
Specific optical rotation +52.5° to +53.3° (20°C, 589 nm) (C=10,H2O/diluteNH3) (Anhydrous substance)
Soluble starch, sulfite ≤15 ppm
Dextrin Passes test