2-Deoxy-D-glucose ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07338.03
L07338.06
L07338.03EA
274
PLN
L07338.03
L07338.06
2-Deoxy-D-glucose ≥98%
2-Deoxy-D-glucose
Purity: 98%
CAS No.: 154-17-6
Molecular Formula: C6H12O5
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1723331
Merck Reference: 14,2904
Optical Rotation: +47° (c=0.5 in water, 45h)
MDL No.: MFCD00151328
Formuła:
C₆H₁₂O₅ Temp. topnienia: 147…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151328 Numer CAS: 154-17-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-823-0 Klasyfikacja Merck : 14,2904 |