Drukuj
N-Acetyl-β-D-glucosamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
270940100 270941000 270945000
ACRO270940100EA 159 PLN
ACRO270940100 ACRO270941000 ACRO270945000
N-Acetyl-β-D-glucosamine 98%
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Formuła: C₈H₁₅NO₆
MW: 221.21 g/mol
Temp. topnienia: 211 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00136044
Numer CAS: 7512-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-368-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 4 hrs)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +39° to +45° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)