Drukuj
N-Acetyl-α-D-glucosamine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
102560250 102561000
ACRO102560250EA 363 PLN
ACRO102560250 ACRO102561000
N-Acetyl-α-D-glucosamine 99+%
N-Acetyl-α-D-glucosamine
Formuła: C₈H₁₅NO₆
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064359
Numer CAS: 10036-64-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-368-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (105°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +39° to +43° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, after 2 h)