4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methylpyrimidine-4,6-diol, 2-Methyl-4,6-pyrimidinediol
A10535.09
A10535.18
A10535.09EA
338
PLN
A10535.09
A10535.18
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥99%
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 40497-30-1
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point:
Formuła:
C₅H₆N₂O₂ Temp. topnienia: >360 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006104 Numer CAS: 40497-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 254-941-9 |