3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19325.03
L19325.06
L19325.03EA
670
PLN
L19325.03
L19325.06
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 405-05-0
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 3234259
Formuła:
C₇H₅FO₂ Temp. topnienia: 121…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016626 Numer CAS: 405-05-0 |