2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26218.MC
H26218.ME
H26218.MCEA
771
PLN
H26218.MC
H26218.ME
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 348-27-6
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD06797918
Formuła:
C₇H₅FO₂ Temp. topnienia: 168…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06797918 Numer CAS: 348-27-6 Numer WE (dawny EINECS): None |