Tiglic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
138970250
138971000
138975000
ACRO138970250EA
164
PLN
ACRO138970250
ACRO138971000
ACRO138975000
Tiglic acid 98%
Tiglic acid
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. topnienia: 61…65 °C Gęstość: 0,96 g/cm³ Temp. Zapłonu: 95 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00066864 Numer CAS: 80-59-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-295-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 65 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |