Methyl tiglate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11964.18
A11964.30
A11964.18EA
1090
PLN
A11964.18
A11964.30
Methyl tiglate ≥98%
Methyl tiglate
Purity: 98%
CAS No.: 6622-76-0
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1720455
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00016654
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 138…139 °C Gęstość: 0,950 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016654 Numer CAS: 6622-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 229-575-8 Jednostka: 3272 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,9433 |