Ethyl tiglate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12029.14
A12029.22
A12029.14EA
337
PLN
A12029.14
A12029.22
Ethyl tiglate ≥98%
Ethyl tiglate
Purity: 98%
CAS No.: 5837-78-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1720895
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015183
Formuła:
C₇H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 156 °C Gęstość: 0,930 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015183 Numer CAS: 5837-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 227-425-6 Jednostka: 3272 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,9433 |