1,3-Diisopropylimidazolium chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27798.03
H27798.06
H27798.03EA
520
PLN
H27798.03
H27798.06
1,3-Diisopropylimidazolium chloride ≥97%
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 139143-09-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 182-186°
MDL No.: MFCD03840577
Formuła:
C₉H₁₇ClN₂ MW: 188.70 g/mol Temp. topnienia: 182…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03840577 Numer CAS: 139143-09-2 |