3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25823.06
H25823.03
H25823.06EA
2870
PLN
H25823.06
H25823.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 436799-33-6
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 65-66°/19mm
MDL No.: MFCD04972700
Formuła:
C₆H₃BrF₃N Temp. Wrzenia: 65…66 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 44…46 °C Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04972700 Numer CAS: 436799-33-6 |