Tungsten(VI) ethoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 62571-53-3
Molecular Formula: C12H30O6W
Formula Weight: 454.21
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Off-white to brown
Melting Point: 150°
Solubility: Soluble in ethyl acetate
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00156526
Intermediate for sol-gel coatings
Formuła:
C₁₀H₂₅O₅W Temp. topnienia: 150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156526 Numer CAS: 62571-53-3 Jednostka: 3181 ADR: 4.1,III |