Drukuj
Metoksylan potasu 30 - 35% in methanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14222.0100 8.14222.0500 8.14222.9025
8.14222.0100EA 130 PLN
8.14222.0100 8.14222.0500 8.14222.9025
Metoksylan potasu 30 - 35% in methanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Metoksylan potasu
Formuła: CH₃KO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012416
Numer CAS: 865-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-736-1
Jednostka: 2920
ADR: 8 (3),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 29.7 °C
Refractive Index 1.3654 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O)
Ignition Point 415 °C DIN 51794