Drukuj
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
244021000 244022500 244020010
ACRO244021000EA 884 PLN
ACRO244021000 ACRO244022500 ACRO244020010
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Hydroxypropylmethylcellulose
Formuła: C₃H₈O₂·xCH₄O
Gęstość: 1,39 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131360
Numer CAS: 9004-65-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %