Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
44779.18
44779.30
44779.A1
44779.18EA
378
PLN
44779.18
44779.30
44779.A1
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose)
Hydroxypropylmethylcellulose
CAS No.: 9004-65-3
Physical Form: Powder
Merck Reference: 14,4842
MDL No.: MFCD00131360
Uwaga: Incompatible with strong oxidising agents, bleaching powder, fluorine and nitric acid.
Formuła:
C₃H₈O₂·xCH₄O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131360 Numer CAS: 9004-65-3 Klasyfikacja Merck : 14,4842 |