Drukuj
Hydroxyethyl cellulose do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22068.0100 8.22068.0500
8.22068.0100EA 206 PLN
8.22068.0100 8.22068.0500
Hydroxyethyl cellulose do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylcellulose
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072770
Numer CAS: 9004-62-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (cellulose ether) ≥92%
Bulk Density 350 kg/m3
pH (10 g/l, H₂O, 20 °C) neutral
Ignition Point >360 °C