2,4'-Bipyridyl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
H27366.MD
H27366.03
H27366.MDEA
724
PLN
H27366.MD
H27366.03
2,4'-Bipyridyl ≥97%
2,4'-Bipyridyl
Purity: 97%
CAS No.: 581-47-5
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 281°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006217
Formuła:
C₁₀H₈N₂ MW: 156.19 g/mol Temp. Wrzenia: 281 °C Temp. topnienia: 59…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006217 Numer CAS: 581-47-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-467-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |