Drukuj
Erbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
40092.06 40092.09 40092.18
40092.06EA 438 PLN
40092.06 40092.09 40092.18
Erbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Erbium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-52-4 Molecular Formula: Er2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 766.82 (622.70anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.205 Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00149696
Formuła: Er₂O₁₂S₃·8H₂O
MW: 766.82 g/mol (622.70 anhy)
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 3.205
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149696
Numer CAS: 10031-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 236-779-0