Drukuj
Zirconium(IV) ethoxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
339121-25G 339121-5G
SIAL339121-25GEA 1450 PLN
SIAL339121-25G SIAL339121-5G
Zirconium(IV) ethoxide, Sigma-Aldrich®
Zirconium(IV) ethoxide
Formuła: C₈H₂₀O₄Zr
MW: 271.47 g/mol
Numer MDL: MFCD00015654
Numer CAS: 18267-08-8
Jednostka: 3181
ADR: 4.1 III