Drukuj
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
335450050 335450250
ACRO335450050EA 351 PLN
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Formuła: C₈H₂₀O₄Zr
Temp. Wrzenia: 235 °C (7mbar)
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015654
Numer CAS: 18267-08-8
Jednostka: 3181
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %