Drukuj
Cyclopentylacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyclopentylacetic acid
154870100 154870250
ACRO154870100EA 453 PLN
ACRO154870100 ACRO154870250
Cyclopentylacetic acid 97%
Cyclopentylacetic acid
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 133…134 °C (23 mmHg)
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001387
Numer CAS: 1123-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-368-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure