Drukuj
Glutaryl dichloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Glutaryl chloride, Glutaryl dichloride, Glutaroyl dichloride
119990250 119991000
ACRO119990250EA 316 PLN
ACRO119990250 ACRO119991000
Glutaryl dichloride 97%
Glutaryl dichloride
Formuła: C₅H₆Cl₂O₂
MW: 169.0059 g/mol
Gęstość: 1.324 g/cm³
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000755
Numer CAS: 2873-74-7
Numer WE (dawny EINECS): 220-711-1
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %