1-Bromo-4-(ethylthio)benzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13718.22
L13718.06
L13718.14
L13718.22EA
1960
PLN
L13718.22
L13718.06
L13718.14
1-Bromo-4-(ethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 30506-30-0
Molecular Formula: C8H9BrS
Formula Weight: 217.13
Refractive Index: 1.6069
Boiling Point: 109-111°/2mm
MDL No.: MFCD01318109
Formuła:
C₈H₉BrS Temp. Wrzenia: 109…111 °C (2 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318109 Numer CAS: 30506-30-0 |