Drukuj
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
408260250 408260050 408261000
ACRO408260250EA 1480 PLN
ACRO408260250 ACRO408260050 ACRO408261000
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) 99+%
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA)
Formuła: C₃₈H₈₀BrN
Temp. topnienia: 151…157 °C
Gęstość: 1,047 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041975
Numer CAS: 3700-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-037-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C clear point
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
TLC ≥99.0 %