Drukuj
Cetyldimethylethylammonium bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18424.0100 8.18424.9025
8.18424.0100EA 276 PLN
8.18424.0100 8.18424.9025
Cetyldimethylethylammonium bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cetyldimethylethylammonium bromide
Formuła: C₂₀H₄₄BrN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011774
Numer CAS: 124-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-672-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 178 - 186 °C
Molar Mass 378.47 g/mol