Drukuj
Cetyldimethylethylammonium bromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
211871000 211875000
ACRO211871000EA 403 PLN
ACRO211871000 ACRO211875000
Cetyldimethylethylammonium bromide 99%
Cetyldimethylethylammonium bromide
Formuła: C₂₀H₄₄BrN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011774
Numer CAS: 124-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-672-8
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %