Didodecyldimethylammonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22839.04
B22839.09
B22839.04EA
290
PLN
B22839.04
B22839.09
Didodecyldimethylammonium bromide ≥98%
Didodecyldimethylammonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-73-3
Molecular Formula: C26H56BrN
Formula Weight: 462.65
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 3576662
Formuła:
C₂₆H₅₆BrN MW: 462.65 g/mol Temp. topnienia: 157…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041969 Numer CAS: 3282-73-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-923-7 |